Tlačiť
Triethyloxonium tetrafluoroborate stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Stabilizácia: Stabilised with diethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
90520-100G 90520-25G
SIAL90520-100GEA 452.63 EUR
SIAL90520-100G SIAL90520-25G
Triethyloxonium tetrafluoroborate stabilised, Sigma-Aldrich®
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₆H₁₅BF₄O
Mw: 189.99
Číslo MDL: MFCD00044423
Číslo CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1