Tlačiť
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
86888-10G 86888-50G
SIAL86888-10GEA 125.15 EUR
SIAL86888-10G SIAL86888-50G
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₇H₃₆F₃NO₃S
Číslo MDL: MFCD00042585
Číslo CAS: 35895-70-6
EINECS: 252-783-5