Tlačiť
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
82815-100G 82815-25G
SIAL82815-100GEA 671.48 EUR
SIAL82815-100G SIAL82815-25G
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃S
Číslo MDL: MFCD00013108
Číslo CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7