Tlačiť
Cyklohexan 99,5, PESTINORM® Pest_Residual
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83658.320EA 215.9 EUR
83658.320 83658.290 83658.400
Cyklohexan 99,5, PESTINORM® Pest_Residual
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84.16
Teplota varu: 81
Teplota tavenia: 7
Hustota: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003814
Číslo CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
OSN: 1145
ADR: 3 II
REACH: 01-2119463273-41
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l