Tlačiť
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
80077-1G-F 80077-5G-F
SIAL80077-1G-FEA 97.07 EUR
SIAL80077-1G-F SIAL80077-5G-F
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine, Sigma-Aldrich®
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₃F₃N₂
Číslo MDL: MFCD00040765
Číslo CAS: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3