Tlačiť
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
633305-25G 633305-5G
SIAL633305-25GEA 178.1 EUR
SIAL633305-25G SIAL633305-5G
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃BiF₉O₉S₃
Číslo MDL: MFCD02093669
Číslo CAS: 88189-03-1
OSN: 3261
ADR: 8,III