Tlačiť
Calcium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Calcium trifluoromethanesulphonate, Calcium triflate
M-Clarity™ quality level = MQ200
515892-10G 515892-50G
SIAL515892-10GEA 121.37 EUR
SIAL515892-10G SIAL515892-50G
Calcium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Calcium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂CaF₆O₆S₂
Mw: 338.22
Číslo MDL: MFCD00143911
Číslo CAS: 55120-75-7