Tlačiť
2-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
491047-25G 491047-5G
SIAL491047-25GEA 179.05 EUR
SIAL491047-25G SIAL491047-5G
2-Picolyl bromide hydrobromide, Sigma-Aldrich®
2-Picolyl bromide hydrobromide
Vzorec: C₆H₇Br₂N
Mw: 252.94
Číslo MDL: MFCD01863544
Číslo CAS: 31106-82-8
OSN: 3261
ADR: 8 II