Tlačiť
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
481548-25G 481548-5G
SIAL481548-25GEA 194.67 EUR
SIAL481548-25G SIAL481548-5G
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Lithium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃LiO₃S
Mw: 156.01
Číslo MDL: MFCD00013227
Číslo CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5