Tlačiť
2-[2-(Hexyloxy)ethoxy]ethan-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(2-(Hexyloxy)ethoxy)ethanol, Diethylene glycol mono-n-hexyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
449393-18L 449393-1L 449393-4L
SIAL449393-18LEA 1166.87 EUR
SIAL449393-18L SIAL449393-1L SIAL449393-4L
2-[2-(Hexyloxy)ethoxy]ethan-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-[2-(Hexyloxy)ethoxy]ethan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₂₂O₃
Číslo MDL: MFCD00010703
Číslo CAS: 112-59-4
EINECS: 203-988-3