Tlačiť
Dichloro(methyl)(phenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methylphenyldichlorosilane
M-Clarity™ quality level = MQ100
440116-100ML 440116-500ML
SIAL440116-100MLEA 101.89 EUR
SIAL440116-100ML SIAL440116-500ML
Dichloro(methyl)(phenyl)silane, Sigma-Aldrich®
Dichloro(methyl)(phenyl)silane
Vzorec: C₇H₈Cl₂Si
Číslo MDL: MFCD00000490
Číslo CAS: 149-74-6
EINECS: 205-746-2
OSN: 2437
ADR: 8,II