Tlačiť
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
432628-250ML 432628-50ML
SIAL432628-250MLEA 255.52 EUR
SIAL432628-250ML SIAL432628-50ML
(±)-α-Terpineol, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Terpineol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Číslo MDL: MFCD00001557
Číslo CAS: 98-55-5
EINECS: 202-680-6