Tlačiť
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
430609-5G 430609-25G
SIAL430609-5GEA 113.12 EUR
SIAL430609-5G SIAL430609-25G
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉LaO₉S₃
Číslo MDL: MFCD00077560
Číslo CAS: 52093-26-2
OSN: 3261
ADR: 8,III