Tlačiť
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Ytterbium (III) triflate
M-Clarity™ quality level = MQ100
430595-1G 430595-5G
SIAL430595-1GEA 62.89 EUR
SIAL430595-1G SIAL430595-5G
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃F₉O₉S₃Yb
Mw: 620.25
Číslo MDL: MFCD06200261
Číslo CAS: 54761-04-5
OSN: 3261
ADR: 8 II