Tlačiť
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
412740-1G 412740-250MG 412740-5G
SIAL412740-1GEA 109.91 EUR
SIAL412740-1G SIAL412740-250MG SIAL412740-5G
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Číslo MDL: MFCD00009593
Číslo CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2