Tlačiť
Brij® 56, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Polyoxyethylene (10) Cetyl Ether, Ceteth-10, Brij® C10
M-Clarity™ quality level = MQ100
388858-100G 388858-1KG
SIAL388858-100GEA 81.03 EUR
SIAL388858-100G SIAL388858-1KG
Brij® 56, Sigma-Aldrich®
Brij® 56
Vzorec: C₃₆H₇₄O₁₁
Číslo CAS: 9004-95-9
EINECS: 500-014-1