Tlačiť
Triphenylphosphine dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
378755-100G 378755-25G
SIAL378755-100GEA 178.5 EUR
SIAL378755-100G SIAL378755-25G
Triphenylphosphine dichloride, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine dichloride
Vzorec: C₁₈H₁₅Cl₂P
Číslo MDL: MFCD00010359
Číslo CAS: 2526-64-9
OSN: 3261
ADR: 8,II