Tlačiť
1-Acetylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
359513-25G 359513-5G
SIAL359513-25GEA 177.7 EUR
SIAL359513-25G SIAL359513-5G
1-Acetylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Acetylpiperazine
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Číslo MDL: MFCD00058676
Číslo CAS: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0