Tlačiť
Hydroxid sodný 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
Synonymá: Caustic soda
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
35257-1LEA 36.37 EUR
35257-1L 35257-5L 35257-10L-VP 35257-6X1L
Hydroxid sodný 0.5 M NaOH (0.5N) Volumetric, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: >100 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.020 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective