Tlačiť
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
35256-5LEA 137.59 EUR
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
Hydroxid sodný 1 M NaOH (1N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
Teplota varu: 100 °C
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective