Tlačiť
Tin(IV) acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
345172-10G 345172-2G
SIAL345172-10GEA 875.23 EUR
SIAL345172-10G SIAL345172-2G
Tin(IV) acetate, Sigma-Aldrich®
Tin(IV) acetate
Vzorec: C₈H₁₂O₈Sn
Mw: 354.89
Číslo MDL: MFCD00014976
Číslo CAS: 2800-96-6