Tlačiť
Tin(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
345164-25G 345164-5G
SIAL345164-25GEA 322.1 EUR
SIAL345164-25G SIAL345164-5G
Tin(II) acetate, Sigma-Aldrich®
Tin(II) acetate
Vzorec: C₄H₆O₄Sn
Číslo MDL: MFCD00054408
Číslo CAS: 638-39-1
EINECS: 211-335-9
OSN: 3146
ADR: 6.1,III