Tlačiť
Tantalum(V) ethanolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tantalum(V) ethoxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
339113-100G 339113-10G
SIAL339113-100GEA 1540.71 EUR
SIAL339113-100G SIAL339113-10G
Tantalum(V) ethanolate, Sigma-Aldrich®
Tantalum(V) ethanolate
Vzorec: C₁₀H₂₅O₅Ta
Číslo MDL: MFCD00049785
Číslo CAS: 6074-84-6
EINECS: 228-010-2