Tlačiť
Magnesium methoxide 6 - 10% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
335657-2L 335657-500ML
SIAL335657-2LEA 179.3 EUR
SIAL335657-2L SIAL335657-500ML
Magnesium methoxide 6 - 10% in methanol, Sigma-Aldrich®
Magnesium methoxide
Vzorec: C₂H₆MgO₂
Číslo MDL: MFCD00053671
Číslo CAS: 109-88-6
EINECS: 203-715-8
OSN: 1230
ADR: 3,II