Tlačiť
Dibutyltin diacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Di-n-butyltin diacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
290890-250ML 290890-50ML
SIAL290890-250MLEA 196.15 EUR
SIAL290890-250ML SIAL290890-50ML
Dibutyltin diacetate, Sigma-Aldrich®
Dibutyltin diacetate
Vzorec: C₁₂H₂₄O₄Sn
Číslo MDL: MFCD00008697
Číslo CAS: 1067-33-0
EINECS: 213-928-8
OSN: 2788
ADR: 6.1,II