Tlačiť
Dipropyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
290602-10G 290602-50G
SIAL290602-10GEA 41.32 EUR
SIAL290602-10G SIAL290602-50G
Dipropyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dipropyl phthalate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₄
Číslo MDL: MFCD00009371
Číslo CAS: 131-16-8
EINECS: 205-015-8
OSN: 3082
ADR: 9,III