Tlačiť
Zinc trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
290068-10G 290068-50G
SIAL290068-10GEA 122.97 EUR
SIAL290068-10G SIAL290068-50G
Zinc trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Zinc trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆O₆S₂Zn
Mw: 363.53
Číslo MDL: MFCD00013229
Číslo CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
OSN: 3261
ADR: 8 III