Tlačiť
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Copper triflate
M-Clarity™ quality level = MQ100
283673-25G 283673-5G
SIAL283673-25GEA 431.8 EUR
SIAL283673-25G SIAL283673-5G
Copper(II) trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Copper(II) trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂CuF₆O₆S₂
Mw: 361.69
Číslo MDL: MFCD00077492
Číslo CAS: 34946-82-2
EINECS: 252-300-8
OSN: 3261
ADR: 8 III