Tlačiť
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
282669-100G 282669-25G
SIAL282669-100GEA 350.49 EUR
SIAL282669-100G SIAL282669-25G
Lithium trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Lithium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: CF₃LiO₃S
Mw: 156.01
Číslo MDL: MFCD00013227
Číslo CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5