Tlačiť
Triphenylphosphine dibromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dibromotriphenylphosphorane
M-Clarity™ quality level = MQ200
270946-25G 270946-5G
SIAL270946-25GEA 156.44 EUR
SIAL270946-25G SIAL270946-5G
Triphenylphosphine dibromide, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine dibromide
Vzorec: C₁₈H₁₅Br₂P
Číslo MDL: MFCD00000054
Číslo CAS: 1034-39-5
EINECS: 213-855-1
OSN: 3261
ADR: 8,II