Cyklohexan 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
23223.290EA
57.68
EUR
23223.290
23223.324
23223.368
23223.461
23223.552
Cyklohexan 99, GPR RECTAPUR®
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ Mw: 84.16 Teplota varu: 81 Teplota tavenia: 7 Hustota: 0.7785 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –18 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003814 Číslo CAS: 110-82-7 EINECS: 203-806-2 OSN: 1145 ADR: 3 II REACH: 01-2119463273-41 Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | Min. 99 % |
IR Spectrum | Passes test |
Substances coloured by H2SO4 | Passes test |
Boiling point | 79 - 81 °C |
Density (20/4) | 0.778 - 0.779 |
Free acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Solidification point | 5.5 - 6.5 °C |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |