Tlačiť
Methyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methyl 3-bromopropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
242373-100G 242373-25G
SIAL242373-100GEA 365.42 EUR
SIAL242373-100G SIAL242373-25G
Methyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₄H₇BrO₂
Číslo MDL: MFCD00000250
Číslo CAS: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5