Tlačiť
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
240931-1G 240931-50G
SIAL240931-1GEA 69.39 EUR
SIAL240931-1G SIAL240931-50G
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Vzorec: C₇H₅NO₃S
Číslo MDL: MFCD00005866
Číslo CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0