Tlačiť
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
232238-100G 232238-25G 232238-5G
SIAL232238-100GEA 231.85 EUR
SIAL232238-100G SIAL232238-25G SIAL232238-5G
Pyridinium-p-toluenesulphonate, Sigma-Aldrich®
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃S
Číslo MDL: MFCD00013108
Číslo CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7