Tlačiť
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
208671-100G 208671-1G 208671-25G 208671-5G
SIAL208671-100GEA 2705.98 EUR
SIAL208671-100G SIAL208671-1G SIAL208671-25G SIAL208671-5G
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Vzorec: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Číslo MDL: MFCD00009593
Číslo CAS: 13965-03-2
EINECS: 237-744-2