Tlačiť
Triethyloxonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
164682-25G 164682-5G
SIAL164682-25GEA 632.89 EUR
SIAL164682-25G SIAL164682-5G
Triethyloxonium hexafluorophosphate, Sigma-Aldrich®
Triethyloxonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₆H₁₅F₆OP
Mw: 189.99
Číslo CAS: 17950-40-2
EINECS: 241-876-6