Tlačiť
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Brij® L23
16005-1KG-F 16005-250G-F
SIAL16005-1KG-FEA 162.05 EUR
SIAL16005-1KG-F SIAL16005-250G-F
Brij® 35, Sigma-Aldrich®
Brij® 35
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080891
Číslo CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6