Tlačiť
Sodium cyanotrihydroborate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
156159-10G 156159-1KG 156159-250G 156159-50G
SIAL156159-10GEA 94.67 EUR
SIAL156159-10G SIAL156159-1KG SIAL156159-250G SIAL156159-50G
Sodium cyanotrihydroborate, Sigma-Aldrich®
Sodium cyanotrihydroborate
Vzorec: CH₃BNNa
Teplota tavenia: 241…243 °C
Hustota: 1,11…1.12 g/cm³ (28 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003516
Číslo CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
OSN: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,08680