Tlačiť
2-Furoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
149861-100G 149861-25G
SIAL149861-100GEA 119.53 EUR
SIAL149861-100G SIAL149861-25G
2-Furoyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Furoyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClO₂
Číslo MDL: MFCD00003228
Číslo CAS: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
OSN: 3265
ADR: 8,II