Tlačiť
Pyridinium tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Pyridinium bromide perbromide, Monopyridin-1-ium tribromide, Pyridine hydrobromide perbromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
133248-100G 133248-25G 133248-500G
SIAL133248-100GEA 122.57 EUR
SIAL133248-100G SIAL133248-25G SIAL133248-500G
Pyridinium tribromide, Sigma-Aldrich®
Pyridinium tribromide
Vzorec: C₅H₆Br₃N
Mw: 319.82
Číslo MDL: MFCD00013223
Číslo CAS: 39416-48-3
EINECS: 254-446-8
OSN: 3261
ADR: 8 III