Tlačiť
Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
128163-100G 128163-25G
SIAL128163-100GEA 219.82 EUR
SIAL128163-100G SIAL128163-25G
Ethyl-3-bromopropionate, Sigma-Aldrich®
Ethyl-3-bromopropionate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Číslo MDL: MFCD00000251
Číslo CAS: 539-74-2
EINECS: 208-724-0