Tlačiť
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: o-Sulphobenzimide, o-Benzoic sulphimide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000
8.20128.0250EA 67.39 EUR
8.20128.0250 8.20128.1000
Saccharin, Sigma-Aldrich®
Saccharin
Vzorec: C₇H₅NO₃S
Číslo MDL: MFCD00005866
Číslo CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol