Tlačiť
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18894.0100 8.18894.0500
8.18894.0100EA 114.72 EUR
8.18894.0100 8.18894.0500
Magnesium ethanolate, Sigma-Aldrich®
Magnesium ethanolate
Vzorec: C₄H₁₀MgO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009060
Číslo CAS: 2414-98-4
EINECS: 219-323-5
OSN: 3205
ADR: 4.2,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Ignition Point 70 °C