Tlačiť
Brij® 35 10% in aqueous solution, Proteomics Grade
Dodávateľ: G Bioscienes
Varování
Synonymá: Brij® L23
DG003 DG004
DG003EA 414.36 EUR
DG003 DG004
Brij® 35 10% in aqueous solution, Proteomics Grade
Brij® 35
Vzorec: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080891
Číslo CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6