Tlačiť
Dysprosium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L20252.06 L20252.14
L20252.06EA 92.26 EUR
L20252.06 L20252.14
Dysprosium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dysprosium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 139177-62-1 Molecular Formula: C3DyF9O9S3 Formula Weight: 609.69 MDL No.: MFCD00209583
Vzorec: C₃DyF₉O₉S₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00209583
Číslo CAS: 139177-62-1