Dysprosium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L20252.06
L20252.14
L20252.06EA
92.26
EUR
L20252.06
L20252.14
Dysprosium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dysprosium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 139177-62-1
Molecular Formula: C3DyF9O9S3
Formula Weight: 609.69
MDL No.: MFCD00209583
Vzorec:
C₃DyF₉O₉S₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00209583 Číslo CAS: 139177-62-1 |