Tlačiť
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Bismuth triflate, Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
L19687.06 L19687.14
L19687.06EA 89.73 EUR
L19687.06 L19687.14
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate ≥99%
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 88189-03-1 Molecular Formula: C3BiF9O9S3 Formula Weight: 656.19 Melting Point: 300° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD02093669
Vzorec: C₃BiF₉O₉S₃
Mw: 656.19
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093669
Číslo CAS: 88189-03-1
OSN: 3261
ADR: 8 III