Tlačiť
1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L19275.06 L19275.14
L19275.06EA 33.29 EUR
L19275.06 L19275.14
1-Boc-4-hydroxypiperidine ≥98%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Purity: 98% CAS No.: 109384-19-2 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Melting Point: 62-64° Beilstein Reference: 7202094
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Mw: 201.27
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075174
Číslo CAS: 109384-19-2