Tlačiť
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19219.06 L19219.14 L19219.22
L19219.06EA 42.52 EUR
L19219.06 L19219.14 L19219.22
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate 96%
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate
Purity: 96% CAS No.: 26496-94-6 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5494 Melting Point: 28-33° Boiling Point: 145°/5mm Beilstein Reference: 1869569 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD03791307
Vzorec: C₁₀H₁₁BrO₂
Teplota varu: 145 °C (5 mmHg)
Teplota tavenia: 28…33 °C
Číslo MDL: MFCD03791307
Číslo CAS: 26496-94-6
ADR: 8,II