Tlačiť
3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17791.06 L17791.14
L17791.06EA 88.65 EUR
L17791.06 L17791.14
3-Chlor-1,2-benzisothiazol ≥97%
3-Chlor-1,2-benzisothiazol
Purity: 99% CAS No.: 7716-66-7 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.63 Melting Point: 37-44° Boiling Point: 80-86°/0.75mm MDL No.: MFCD00673254
Vzorec: C₇H₄ClNS
Teplota varu: 80…86 °C (0,75 mmHg)
Teplota tavenia: 37…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673254
Číslo CAS: 7716-66-7