Tlačiť
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17600.03 L17600.06
L17600.03EA 51.74 EUR
L17600.03 L17600.06
1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
1-Boc-3-hydroxypiperidine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₃
Teplota tavenia: 66…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02093938
Číslo CAS: 85275-45-2